Learn More
Acide 4-éthylsulfonylphénylboronique, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 4-Ethylsulfonylphenylboronic acid |
| CAS | 352530-24-6 |
| Formule moléculaire | C8H11BO4S |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H11BO4S/c1-2-14(12,13)8-5-3-7(4-6-8)9(10)11/h3-6,10-11H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCS(C1=CC=C(B(O)O)C=C1)(=O)=O |
| Nom IUPAC | acide (4-(éthylsulfonyl)phényl)boronique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 214.05 |
| Poids de la formule | 214.05 |