Learn More
4-Éthylthiophénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11455987
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 11455987
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B25026.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 4946-13-8 | C8H9S | 137.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4946-13-8
Formule moléculaire C8H9S
Poids moléculaire (g/mol) 137.22
Numéro MDL MFCD00040229
Clé InChI WWQQPHUHTAZWDH-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 4-ethylthiophenol, 4-ethyl thiophenol, 4-ethylbenzene-1-thiol, benzenethiol, 4-ethyl, p-ethylphenylmercaptan, p-ethylthiophenol, pubchem6813, p-ethylphenyl mercaptan, acmc-209kg5
CID PubChem 2758914
Nom IUPAC 4-éthylbenzènethiol
SMILES CCC1=CC=C([S-])C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Ethylthiophenol
Point d’ébullition 119°C to 120°C (30 mmHg)
Odeur Stench
Indice de réfraction 1.5645
Quantité 1 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 1905734
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 138.23
Pourcentage de pureté 97%