Learn More
4-Éthylthiophénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Ethylthiophenol |
| Point d’ébullition | 119°C to 120°C (30 mmHg) |
| Odeur | Stench |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | UN2810 |
| Beilstein | 1905734 |
| Poids de la formule | 138.23 |
| Pourcentage de pureté | 97% |