Learn More
4-éthyltoluène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11341517
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11341517 25 g 25g
11331517 5 g 5g
11351517 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11341517 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L02120.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 622-96-8 | C9H12 | 120.195 g/mol
4-Ethyltoluene is used as intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-éthyltoluène est utilisé comme intermédiaire.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l’écart des substances incompatibles telles que les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 622-96-8
Formule moléculaire C9H12
Poids moléculaire (g/mol) 120.195
Numéro MDL MFCD00009263
Clé InChI JRLPEMVDPFPYPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-ethyltoluene, p-ethyltoluene, benzene, 1-ethyl-4-methyl, 4-methylethylbenzene, toluene, p-ethyl, p-ethylmethylbenzene, p-methylethylbenzene, 1-methyl-4-ethylbenzene, 1-ethyl-4-methyl-benzene, para-ethyltoluene
CID PubChem 12160
Nom IUPAC 1-éthyl-4-méthylbenzène
SMILES CCC1=CC=C(C=C1)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Ethyltoluene
Point de fusion -62°C
Densité 0.861
Point d’ébullition 161°C to 163°C
Point d’éclair 43°C (109°F)
Indice de réfraction 1.495
Quantité 25 g
Numéro UN UN3295
Beilstein 1903007
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 120.2
Pourcentage de pureté 97%