Learn More
4-éthynylanisole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10306684 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10306684 1 g Flacon en verre 1g
10001024 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10306684 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 379920010
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 768-60-5 | C9H8O | 132.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 768-60-5
Formule moléculaire C9H8O
Poids moléculaire (g/mol) 132.16
Numéro MDL MFCD00168815
Clé InChI KBIAVTUACPKPFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-ethynylanisole, 4-methoxyphenylacetylene, 4'-methoxyphenyl acetylene, 1-ethynyl-4-methoxy-benzene, 1-eth-1-ynyl-4-methoxybenzene, benzene, 1-ethynyl-4-methoxy, 4-methoxyphenyl acetylene, 4-ethynyl-1-methoxybenzene, 4'-methoxyphenylacetylene, p-ethynylanisole
CID PubChem 251020
Nom IUPAC 1-éthynyl-4-méthoxybenzène
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C#C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Ethynylanisole
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 28°C to 30°C
Couleur Marron ou incolore à jaune
Densité 1.0190g/mL
Point d’ébullition 87°C to 91°C (11.0 mmHg)
Point d’éclair 82°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HC∽C6H4OCH3
Indice de réfraction 1.5625 to 1.5675 (20°C, 589nm)
Quantité 1 g
Gravité spécifique 1.019
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 132.16
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide ou solide à fusion faible
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Ethynylanisole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.