Learn More
4-éthynylbenzaldéhyde, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11902703 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11902703 1 g Flacon en verre 1g
11359101 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11902703 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 432940010
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 63697-96-1 | C9H6O | 130.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63697-96-1
Formule moléculaire C9H6O
Poids moléculaire (g/mol) 130.15
Clé InChI BGMHQBQFJYJLBP-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2771645
Nom IUPAC 4-éthynylbenzaldéhyde
SMILES C#CC1=CC=C(C=C1)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Ethynylbenzaldehyde
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 89.0°C to 94.5°C
Couleur Marron à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Synonyme 4-ethynyl benzaldehyde, 4-ethynyl-benzaldehyde, benzaldehyde, 4-ethynyl, benzaldehyde,4-ethynyl, p-ethynylbenzaldehyde, 4-acetylenylbenzaldehyde, acmc-209x0m, 4-ethynylbenzaldehyde, benzaldehyde, 4-ethynyl-9ci
Poids de la formule 130.15
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Ethynylbenzaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.