Learn More
4-éthynylbenzonitrile, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
4-Ethynylbenzonitrile is used as a synthetic fragment and as a test compound for cross-coupling reactions. It is used in the study of hydrogen bond formation in multifunctional molecules due to the presence of four hydrogen bonding sites. It is also involved in the preparation of 4-[(trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 4-éthylbenzonitrile est utilisé comme fragment synthétique et comme composé de test pour les réactions de couplage croisé. Il est utilisé dans l’étude de la formation de liaisons hydrogènes dans des molécules multifonctionnelles en raison de la présence de quatre sites de liaison hydrogène. Il est également impliqué dans la préparation du 4-[(triméthylsilyl)éthynyl]benzonitrile.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides et les matières organiques.
Spécification
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 4-Ethynylbenzonitrile |
| Point de fusion | 156°C to 160°C |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | UN3439 |
| Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
| Poids de la formule | 127.14 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
| Forme physique | Solide |
Safety and Handling
- 4-Ethynylbenzonitrile
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: 4-Ethynylbenzonitrile