Learn More
Chlorure de 4’-fluoro(1,1’-biphényl)-4-sulfonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10639534
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10639534 10 g Flacon en verre ambré 10g
10453963 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10639534 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO07015EA
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 116748-66-4
Formule moléculaire C12H8ClFO2S
Poids moléculaire (g/mol) 270.702
Numéro MDL MFCD01631921
Clé InChI CIDMHDJTWVMBIF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4'-fluorobiphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-4-fluorophenyl benzenesulfonyl chloride, 4'-fluoro 1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4'-fluoro-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4-sulfonylchloride, 4'-fluoro, 4'-fluoro-1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, acmc-20apun, 4'-fluorobiphenyl-4-sulfonylchloride, 4'-fluoro-4-biphenylsulfonyl chloride
CID PubChem 2794749
Nom IUPAC Chlorure de 4-(4-fluorophényl)benzènesulfonyle
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4';-Fluoro[1, 1';-biphenyl]-4-sulfonyl chloride
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 270.71
Pourcentage de pureté 97%