Learn More
4-Fluoro-1,2-diméthoxybenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11429066
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11429066 25 g 25g
11419066 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11429066 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17936.14
 Article restreint
Expédition estimée: 04-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 398-62-9 | C8H9FO2 | 156.156 g/mol
4-Fluoro-1,2-dimethoxybenzene is a raw material used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-Fluoro-1,2-diméthoxybenzène est une matière première utilisée dans la synthèse organique.
Solubilité
Soluble dans l’eau (0,079 g/l à 25°C).
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 398-62-9
Formule moléculaire C8H9FO2
Poids moléculaire (g/mol) 156.156
Numéro MDL MFCD00012201
Clé InChI DAGKHJDZYJFWSO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluoroveratrole, 1,2-dimethoxy-4-fluorobenzene, 3,4-dimethoxyfluorobenzene, 1-fluoro-3,4-dimethoxybenzene, 4-fluoro-1,2-dimethoxy-benzene, 3,4-dimethoxy-1-fluorobenzene, 4-fluoroveratrol, pubchem3048, acmc-1acnf, fluorobenzene, 3,4-methoxy
CID PubChem 593640
Nom IUPAC 4-fluoro-1,2-diméthoxybenzène
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)F)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluoro-1,2-dimethoxybenzene
Densité 1.171
Point d’ébullition 120°C to 123°C (45 mmHg)
Point d’éclair 91°C (195°F)
Indice de réfraction 1.51
Quantité 25 g
Beilstein 2441600
Informations sur la solubilité Soluble in water 0.079g/L 25°C.
Poids de la formule 156.16
Pourcentage de pureté 98%