Learn More
4-fluoro-1-indanone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15465638
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15465638 5 g 5g
15455638 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15465638 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H59356.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 699-99-0 | C9H7FO | 150.152 g/mol
It is used in medicine and as an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs. 
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé en médecine et en tant que matière première importante et intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants. 
Solubilité
Soluble dans l’alcool et le chloroforme
Remarques
Conserver à température ambiante. Tenir à l’écart des agents oxydants et des chauffages.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 699-99-0
Formule moléculaire C9H7FO
Poids moléculaire (g/mol) 150.152
Numéro MDL MFCD00797829
Clé InChI HOMSJDBZHCPYHY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluoro-1-indanone, 4-fluoro-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 4-fluoro-indan-1-one, 4-fluoroindan-1-one, 1h-inden-1-one, 4-fluoro-2,3-dihydro, 4-fluoro-2,3-dihydro-1-indenone, 4-fluoroindane-1-one, acmc-20a8cy, 4-fluoranyl-2,3-dihydroinden-1-one
CID PubChem 12174986
Nom IUPAC 4-fluoro-2,3-dihydroindène-1-one
SMILES C1CC(=O)C2=C1C(=CC=C2)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluoro-1-indanone
Point de fusion 72°C to 76°C
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol and chloroform
Poids de la formule 150.15
Pourcentage de pureté 97%