Learn More
4-Fluoro-1-naphtaldéhyde, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Fluoro-1-naphthaldehyde |
| CAS | 172033-73-7 |
| Formule moléculaire | C11H7FO |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 4-Fluoro-1-naphthalenecarboxaldehyde, 4-Fluoronaphthalene-1-carboxaldehyde |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H7FO/c12-11-6-5-8(7-13)9-3-1-2-4-10(9)11/h1-7H |
| SMILES | Fc1ccc(C=O)c2ccccc12 |
| Nom IUPAC | 4-fluoronaphthalène-1-carboddé ne |
| Poids moléculaire (g/mol) | 174.17 |
| Poids de la formule | 174.0481 |