Learn More
Acide 4-fluoro-1-naphthoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11412808
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11412808 5 g 5g
11402808 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11412808 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16778.06
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 573-03-5 | C11H7FO2 | 190.173 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 573-03-5
Formule moléculaire C11H7FO2
Poids moléculaire (g/mol) 190.173
Numéro MDL MFCD00004011
Clé InChI DEWIOKQDRWFLFW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluoro-1-naphthoic acid, 1-naphthalenecarboxylic acid, 4-fluoro, 4-fluoronaphthalenecarboxylic acid, 4-fluoro-1-naphthalenecarboxylic acid, 4-fluoro-1-naphthalene carboxylic acid, 4-fluoro-naphthalene-1-carboxylic acid, acmc-1atch, maybridge3_003028, ksc270s4j, 1-carboxy-4-fluoronaphthalene
CID PubChem 68448
Nom IUPAC Acide 4-fluoronaphthalène-1-carboxylique
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=C2F)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluoro-1-naphthoic acid
Point de fusion 223°C to 226°C
Quantité 5 g
Beilstein 2257292
Poids de la formule 190.18
Pourcentage de pureté 97%