Learn More
Acide 4-fluoro-1-naphtoïque, TRC
Code produit 30405172
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30405172 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30405172 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF59646550MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluoro-1-naphthoic Acid
CAS 573-03-5
Formule moléculaire C11H7O2F
Quantité 50 mg
Synonyme NSC 10831, 4-Fluoro-1-naphthalenecarboxylic Acid
Formule InChI InChI=1S/C11H7FO2/c12-10-6-5-9(11(13)14)7-3-1-2-4-8(7)10/h1-6H,(H,13,14)
SMILES OC(=O)c1ccc(F)c2ccccc12
Nom IUPAC Acide 4-fluoronaphthalène-1-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 190.17
Poids de la formule 190.043