Learn More
4-Fluoro-2,6-diméthylaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11471517
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11471517 25 g 25g
11451517 1 g 1g
11461517 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11471517 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24965.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 392-70-1 | C8H10FN | 139.173 g/mol
4-Fluoro-2,6-dimethylaniline is used as an intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-fluoro-2,6-diméthylaniline est utilisé comme intermédiaire.
Remarques
Conserver dans des conditions fraîches et sèches, et dans des conditions bien scellées. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 392-70-1
Formule moléculaire C8H10FN
Poids moléculaire (g/mol) 139.173
Numéro MDL MFCD03792669
Clé InChI MPNDLCBMLBACDD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluoro-2,6-dimethylphenylamine, 2,6-dimethyl-4-fluoroaniline, acmc-20amil, pubchem4426, 4-fluoro-2,6-dimethyl-aniline, 4-fluoranyl-2,6-dimethyl-aniline, benzenamine,4-fluoro-2,6-dimethyl
CID PubChem 1403908
Nom IUPAC acide 4-fluoro-2,6-diméthylaniline
SMILES CC1=CC(=CC(=C1N)C)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluoro-2,6-dimethylaniline
Quantité 25 g
Indice de réfraction 1.5345
Poids de la formule 139.17
Pourcentage de pureté 98%