Learn More
4-Fluoro-2,6-dinitrophénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11413557
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11413557 5 g 5g
11403557 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11413557 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17309.06
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 364-32-9 | C6H3FN2O5 | 202.10 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 364-32-9
Formule moléculaire C6H3FN2O5
Poids moléculaire (g/mol) 202.10
Numéro MDL MFCD00179333
Clé InChI MDOWEUXXLVBZIU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluoro-2,6-dinitrophenol, 2,6-dinitro-4-fluorophenol, phenol, 4-fluoro-2,6-dinitro, acmc-20ao7v, phenol, 2,6-dinitro-4-fluoro-,
CID PubChem 94951
Nom IUPAC 4-fluoro-2,6-dinitrophénol
SMILES OC1=C(C=C(F)C=C1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluoro-2,6-dinitrophenol
Point de fusion 50°C to 56°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 202.1
Pourcentage de pureté 98%