Learn More
4’-fluoro-2’-hydroxyacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11498666
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11498666 25 g 25g
11488666 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11498666 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16030.14
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1481-27-2 | C8H7FO2 | 154.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1481-27-2
Formule moléculaire C8H7FO2
Poids moléculaire (g/mol) 154.14
Numéro MDL MFCD00143203
Clé InChI HLTBTUXAMVOKIH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4'-fluoro-2'-hydroxyacetophenone, 1-4-fluoro-2-hydroxyphenyl ethanone, 4-fluoro-2-hydroxyacetophenone, 1-4-fluoro-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-4-fluoro-2-hydroxyphenyl, 1-4-fluoro-2-hydroxy-phenyl ethanone, 1-acetyl-4-fluoro-2-hydroxybenzene, pubchem13252, acmc-1bzss, 4'-fluoro-2'-hydroxy
CID PubChem 2737326
Nom IUPAC 1-(4-fluoro-2-hydroxyphényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC=C(F)C=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone
Point de fusion 29°C to 34°C
Point d’ébullition 65°C (2 mmHg)
Point d’éclair 98°C (208°F)
Quantité 25 g
Beilstein 2249799
Poids de la formule 154.14
Pourcentage de pureté 98%