Learn More
4’-fluoro-2’-hydroxyacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11408676
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11408676 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11408676 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16030.22
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4 '-Fluoro-2 '-hydroxyacetophenone
CAS 1481-27-2
Point de fusion 29°C to 34°C
Point d’ébullition 65°C (2 mmHg)
Point d’éclair 98°C
Formule moléculaire C8H7FO2
Numéro MDL MFCD00143203
Quantité 100 g
Beilstein 2249799
Synonyme 4 '-fluoro-2 '-hydroxyacetophenone, 1-4-fluoro-2-hydroxyphenyl ethanone, 4-fluoro-2-hydroxyacetophenone, 1-4-fluoro-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-4-fluoro-2-hydroxyphenyl
Clé InChI HLTBTUXAMVOKIH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)C1=CC=C(F)C=C1O
Nom IUPAC 1-(4-fluoro-2-hydroxyphényl)éthanone
Poids moléculaire (g/mol) 154.14
CID PubChem 2737326
Poids de la formule 154.14
Pourcentage de pureté 98%