Learn More
4-Fluoro-2-iodoaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11451060
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11451060 5 g 5g
11461060 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11451060 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25499.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 61272-76-2 | C6H5FIN | 237.02 g/mol
4-Fluoro-2-iodoaniline is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 4-Fluoro-2-iodoaniline est utilisée comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 61272-76-2
Formule moléculaire C6H5FIN
Poids moléculaire (g/mol) 237.02
Numéro MDL MFCD00042584
Clé InChI SETOTRGVPANENO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-iodo-4-fluoroaniline, 4-fluoro-2-indoaniline, 4-fluoro-2-iodoanline, 4-fluoro-2-iodo-aniline, 4-fluoro-2-iodophenylamine, 4-fluoro-2-iodo-phenylamine, benzenamine, 4-fluoro-2-iodo, zlchem 368, pubchem3413, 2-iodo-4-fluoro-aniline
CID PubChem 2778283
Nom IUPAC 4-fluoro-2-iodoaniline
SMILES NC1=C(I)C=C(F)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluoro-2-iodoaniline
Quantité 5 g
Numéro UN UN2810
Informations sur la solubilité Not miscible in water.
Poids de la formule 237.02
Pourcentage de pureté 98%