Learn More
4’-Fluoro-2’-méthoxyacétophénone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11392307
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11392307 5 g 5g
11382307 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11392307 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09862.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 51788-80-8 | C9H9FO2 | 168.167 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51788-80-8
Formule moléculaire C9H9FO2
Poids moléculaire (g/mol) 168.167
Numéro MDL MFCD00061143
Clé InChI YOXBPWVWNQROBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-fluoro-2-methoxyphenyl ethanone, 4-fluoro-2-methoxyacetophenone, 4'-fluoro-2'-methoxyacetophenone, 1-4-fluoro-2-methoxyphenyl ethan-1-one, 2'-methoxy-4'-fluoroacetophenone, 1-4-fluoro-2-methoxy-phenyl-ethanone, 1-acetyl-4-fluoro-2-methoxybenzene, 2-methoxy-4-fluoroacetophenone, 4'-fluoro-2'-methoxyacetophenone,, pubchem13459
CID PubChem 142887
Nom IUPAC 1-(4-fluoro-2-méthoxyphényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)F)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Fluoro-2'-methoxyacetophenone
Point de fusion 51°C to 53°C
Quantité 5 g
Beilstein 2251986
Poids de la formule 168.17
Pourcentage de pureté 97%