Learn More
4-Fluoro-2-méthoxyaniline, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15438558
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15438558 1 g 1g
15458558 250 mg 250mg
15448558 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15438558 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61965.03
 Article restreint
Expédition estimée: 28-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 450-91-9 | C7H8FNO | 141.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 450-91-9
Formule moléculaire C7H8FNO
Poids moléculaire (g/mol) 141.15
Numéro MDL MFCD00077536
Clé InChI BNRRMRUVYDETQC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methoxy-4-fluoroaniline, 2-amino-5-fluoroanisole, 4-fluoro-2-methoxybenzenamine, benzenamine, 4-fluoro-2-methoxy, 2-amino-5-fluoroanisole 4-fluoro-2-methoxyaniline, 4-fluoro-o-anisidine, acmc-1aegy, 4-fluoro-2-methoxy-aniline, ksc798g5t, 4-fluoro-2-methoxyphenylamine
CID PubChem 13532228
Nom IUPAC 4-fluoro-2-méthoxyaniline
SMILES COC1=C(N)C=CC(F)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluoro-2-methoxyaniline
Quantité 1 g
Numéro UN UN2811
Poids de la formule 141.14
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Pleine