Learn More
4-Fluoro-2-méthoxybenzonitrile, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11302509
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
Code produit. Quantité unitSize
11302509 1 g 1g
11312509 10 g 10g
2 options
Code produit. 11302509
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H26627.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 191014-55-8 | C8H6FNO | 151.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 191014-55-8
Formule moléculaire C8H6FNO
Poids moléculaire (g/mol) 151.14
Numéro MDL MFCD04116335
Clé InChI HGBKZVIQHCUHRI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzonitrile, 4-fluoro-2-methoxy, 2-methoxy-4-fluorobenzonitrile, 4-fluoro-2-methoxy-benzonitrile, benzonitrile, 4-fluoro-2-methoxy-9ci, 4-fluoro-2-methoxybenzenecarbonitrile, pubchem4786, acmc-209xzr, ksc494i6t, 4fluoro-2-methoxy-benzonitrile, buttpark 80\07-22
CID PubChem 2783329
Nom IUPAC 4-Fluoro-2 -méthoxybenzonitrile
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)F)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluoro-2-methoxybenzonitrile
Point de fusion 75°C to 77°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN3439
Poids de la formule 151.14
Pourcentage de pureté 97%