Learn More
4-Fluoro--méthylaniline,2-méthylaniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11484693
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11484693 25 g 25g
11474693 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11484693 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11609.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 452-71-1 | C7H8FN | 125.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 452-71-1
Formule moléculaire C7H8FN
Poids moléculaire (g/mol) 125.15
Numéro MDL MFCD00007832
Clé InChI KMHLGVTVACLEJE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-5-fluorotoluene, benzenamine, 4-fluoro-2-methyl, 4-fluoro-2-methylbenzenamine, 6-amino-3-fluorotoluene, o-toluidine, 4-fluoro, 2-methyl-4-fluoroaniline, 4-fluorotoluidine, 4-fluoro-o-toluidine, 3-fluoro-6-aminotoluene
CID PubChem 67982
Nom IUPAC 4-fluoro-2-methylaniline
SMILES CC1=CC(F)=CC=C1N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluoro-2-methylaniline
Densité 1.124
Point d’ébullition 90°C to 92°C (16 mmHg)
Point d’éclair 87°C (188°F)
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.537
Quantité 25 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 1931798
Poids de la formule 125.15
Pourcentage de pureté 97%