Learn More
Chlorure de 4-fluoro-2-méthylbenzènesulfonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11338886
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11338886 1 g 1g
11348886 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11338886 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19517.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7079-48-3 | C7H6ClFO2S | 208.631 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7079-48-3
Formule moléculaire C7H6ClFO2S
Poids moléculaire (g/mol) 208.631
Numéro MDL MFCD03094390
Clé InChI XLPGWKNCWMFHOD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluoro-2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-fluoro-2-methylbenzenesulfonylchloride, 4-fluoro-2-methylbenzenesulphonyl chloride, 4-fluoro-2-methyl-benzenesulfonyl chloride, chloro 4-fluoro-2-methylphenyl sulfone, pubchem11719, ablock ab-12-8862, 4-fluoro-2-methylphenylsulfonyl chloride, 4-fluoro-2-methylbenzene-1-sulfonylchloride, benzenesulfonylchloride, 4-fluoro-2-methyl
CID PubChem 2778602
Nom IUPAC Chlorure de 4-fluoro-2-méthylbenzènesulfonyle
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)F)S(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluoro-2-methylbenzenesulfonyl chloride
Densité 1.433
Point d’ébullition 245°C to 246°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.537
Quantité 1 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 6720115
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 208.64
Pourcentage de pureté 97%