Learn More
Chlorure de 4-fluoro-2-méthylbenzènesulfonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | 4-Fluoro-2-methylbenzenesulfonyl chloride |
| Densité | 1.433 |
| Point d’ébullition | 245°C to 246°C |
| Point d’éclair | >110°C (230°F) |
| Indice de réfraction | 1.537 |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | UN3265 |
| Beilstein | 6720115 |
| Sensibilité | Moisture sensitive |
| Poids de la formule | 208.64 |
| Mehr anzeigen |