Learn More
Chlorure de 4-fluoro-2-méthylbenzènesulfonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Fluoro-2-methylbenzenesulfonyl chloride |
| % min. CAS | 96.0 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Couleur | Incolore à jaune |
| Point d’ébullition | 150°C to 152°C (92.0 Torr) |
| Point d’éclair | 110°C |
| Spectre IR | Authentic |
| Plage de pourcentage du dosage | 96% min. (GC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Quantité | 1 g |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- 4-Fluoro-2-methylbenzenesulfonyl chloride
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.