Learn More
4-Fluoro-2-méthylphénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11438676
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11438676 5 g 5g
11448676 25 g 25g
11458676 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11438676 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16032.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 452-72-2 | C7H7FO | 126.13 g/mol
4-Fluoro-2-methylphenol is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-fluoro-2-méthylphénol est une importante matière première et un intermédiaire dans la synthèse organique, les produits agrochimiques pharmaceutiques et le domaine des colorants.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 452-72-2
Formule moléculaire C7H7FO
Poids moléculaire (g/mol) 126.13
Numéro MDL MFCD00075088
Clé InChI GKQDDKKGDIVDAG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-4-fluorophenol, 4-fluoro-o-cresol, 4-fluoro-2-methyl-phenol, 5-fluoro-2-hydroxytoluene, phenol, 4-fluoro-2-methyl, pubchem1500, acmc-1csjj, 4-fuoro-2-methyl-phenol, 2-methyl-4-fluoro phenol, 4-fluoro-2-methyl phenol
CID PubChem 136295
Nom IUPAC 4-fluoro-2-méthylphénol
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)F)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluoro-2-methylphenol
Point de fusion 32°C to 36°C
Point d’ébullition 87°C (14 mmHg)
Point d’éclair 85°C (185°F)
Odeur Phenol-like
Indice de réfraction 1.5165
Quantité 5 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 2041490
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 126.13
Pourcentage de pureté 98%