Learn More
Acide 4-fluoro-2-méthylphénylboronique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid |
| CAS | 139911-29-8 |
| Formule moléculaire | C7 H8 B F O2 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | B-(4-Fluoro-2-methylphenyl)boronic Acid, (2-Methyl-4-fluorophenyl)boronic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H8BFO2/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8(10)11/h2-4,10-11H,1H3 |
| SMILES | Cc1cc(F)ccc1B(O)O |
| Nom IUPAC | Acide (4-fluoro-2-méthylphényl)boronique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 153.947 |
| Poids de la formule | 154.06 |