Learn More
Bromure de 4-fluoro-2-méthylphénylmagnésium, 0,50 M dans 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15421696
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15421696 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15421696 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54865.AE
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Soluble à 0,5 M dans le tétrahydrofurane.
Remarques
Stocker à 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluoro-2-methylphenylmagnesium bromide
CAS 30897-90-6
Formule moléculaire C7H6BrFMg
Numéro MDL MFCD01311469
Quantité 100 mL
Numéro UN UN2924
Sensibilité Air and moisture sensitive
Synonyme 4-fluoro-2-methylphenylmagnesium bromide, bromo 4-fluoro-2-methylphenyl magnesium, swsqupddggyhlr-uhfffaoysa-m, 4-fluoro-2-methylphenyl magnesium bromide, 4-fluoro-2-methyl-phenyl magnesium bromide, 4-fluoro-2-methylphenylmagnesium bromide, 0.50 m in 2-methf, 4-fluoro-2-methylphenylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 4-fluoro-2-methylphenylmagnesium bromide solution, 0.5 m in thf, grignard reagent
Informations sur la solubilité Soluble in 0.5 M in Tetrahydrofuran.
Clé InChI SWSQUPDDGGYHLR-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC1=CC(F)=CC=C1[Mg]Br
Nom IUPAC Magnésium ; 1-fluoro-3-méthylbenzène-4-ide ; Bromure
Poids moléculaire (g/mol) 213.33
CID PubChem 2778803
Poids de la formule 213.33
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0,50 M dans 2-MeTHF