Learn More
4-fluoro-2-nitroaniline 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10592251 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10592251 100 g Flacon en verre 100g
10125010 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10592251 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 233071000
 Article restreint
Expédition estimée: 11-02-2027
Ajouter au panier
CAS: 364-78-3 | C6H5FN2O2 | 156.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 364-78-3
Formule moléculaire C6H5FN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 156.12
Numéro MDL MFCD00007830
Clé InChI PUGDHSSOXPHLPT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-nitro-4-fluoroaniline, 4-fluoro-2-nitrophenylamine, 4-fluoro-2-nitrobenzeneamine, 4-fluoro-2-nitrobenzenamine, benzenamine, 4-fluoro-2-nitro, 2-amino-5-fluoronitrobenzene, 4-fluoro-2-nitro-aniline, 4-fluoro-2-nitro-phenylamine, 4-fluor-2-nitroanilin, pubchem3421
CID PubChem 67769
Nom IUPAC 4-fluoro-2-nitroaniline
SMILES NC1=CC=C(F)C=C1[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluoro-2-nitroaniline
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 92°C to 95°C
Couleur Orange à marron
Point d’éclair 89°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire FC6H3(NO2)NH2
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in polar organic solvents,insoluble in non-polar organic solvents,approx. 12% soluble in alcohol (15°C)
Poids de la formule 156.12
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline