Learn More
4-fluoro-2-nitroanisole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15497608
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15497608 25 g 25g
15487608 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15497608 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61110.14
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 445-83-0 | C7H6FNO3 | 171.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 445-83-0
Formule moléculaire C7H6FNO3
Poids moléculaire (g/mol) 171.13
Numéro MDL MFCD00013375
Clé InChI FWLPYISRFBKEKV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluoro-2-nitroanisole, 4-fluoro-2-nitroanisol, benzene, 4-fluoro-1-methoxy-2-nitro, 4-fluoro-1-methoxy-2-nitro-benzene, 5-fluoro-2-methoxynitrobenzene, 4-fluor-1-methoxy-2-nitrobenzol, pubchem1966, acmc-1amcp, 4-fluoro-2-nitro-anisole, ksc235o8j
CID PubChem 565656
Nom IUPAC 4-fluoro-1-methoxy-2-nitrobenzene
SMILES COC1=C(C=C(F)C=C1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluoro-2-nitroanisole
Point de fusion 62°C to 64°C
Couleur Brun-jaune
Quantité 25 g
Poids de la formule 171.13
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide