Learn More
4-Fluoro-2-nitrobenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15418568
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15418568 5 g 5g
15408568 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15418568 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61971.06
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2923-96-8 | C7H4FNO3 | 169.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2923-96-8
Formule moléculaire C7H4FNO3
Poids moléculaire (g/mol) 169.11
Numéro MDL MFCD01666439
Clé InChI ORCGMGUNVGVHDN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluoro-2-nitro-benzaldehyde, benzaldehyde, 4-fluoro-2-nitro, pubchem15643, acmc-1chrz, wln: wnr cf fvh, 2-nitro-4-fluorobenzaldehyde, ksc494k6p, 4-fluoro-2-nitro benzaldehyde
CID PubChem 76226
Nom IUPAC 4-fluoro-2-nitrobenzaldéhyde
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC(F)=CC=C1C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde
Quantité 5 g
Poids de la formule 169.11
Pourcentage de pureté 98%