Learn More
4-Fluoro-2-ester pinacol de lʼacide nitrobenzèneboronique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15466976
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15466976 1 g 1g
15476976 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15466976 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62059.03
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1288978-82-4 | Molecular Formula: C12H15BFNO4 | Molecular Weight: 267.06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1288978-82-4
Formule moléculaire C12H15BFNO4
Poids moléculaire (g/mol) 267.06
Numéro MDL MFCD16996295
Clé InChI UEMDKWBOUAQJJU-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 71744276
Nom IUPAC 2-(4-fluoro-2-nitrophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C(C=C(F)C=C1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluoro-2-nitrobenzeneboronic acid pinacol ester
Quantité 1 g
Synonyme 2-4-fluoro-2-nitrophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-fluoro-2-nitrobenzeneboronic acid pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 2-4-fluoro-2-nitrophenyl-4,4,5,5-tetramethyl, 1,3,2-dioxaborolane,2-4-fluoro-2-nitrophenyl-4,4,5,5-tetramethyl, 4-fluoro-2-nitrophenylboronic acid pinacol ester, 4-fluoro-2-nitrophenyl boronic acid pinacol ester
Poids de la formule 267.06
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Solide