Learn More
4-Fluoro-2-nitrobenzonitrile, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11384676
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11384676 1 g 1g
11374676 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11384676 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32610.03
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 80517-21-1 | C7H3FN2O2 | 166.111 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 80517-21-1
Formule moléculaire C7H3FN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 166.111
Numéro MDL MFCD00277447
Clé InChI MNEAKKQYFSYZEU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-cyano-5-fluoronitrobenzene, benzonitrile, 4-fluoro-2-nitro, buttpark 100\07-73, pubchem4795, acmc-209pjl, 4-fluoro-2-nitrobenzonitrle, ksc497q7l, 4-fluoro-2-nitro-benzonitrile, benzonitrile,4-fluoro-2-nitro, 4-fluoro-2-nitrobenzenecarbonitrile
CID PubChem 2774652
Nom IUPAC 4-fluoro-2-nitrobenzonitrile
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)[N+](=O)[O-])C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluoro-2-nitrobenzonitrile
Point de fusion 69°C to 73°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN3439
Poids de la formule 166.11
Pourcentage de pureté 97%