Learn More
4-Fluoro-2-(trifluorométhyl)bromure de benzyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15417137
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15417137 1 g 1g
15488825 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15417137 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H34202.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1323966-22-8
Formule moléculaire C8H5BrF4O
Poids moléculaire (g/mol) 273.025
Numéro MDL MFCD19687175
Clé InChI YZZLXXQEOHGKHM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluoro-2-trifluoromethoxy benzyl bromide, 1-bromomethyl-4-fluoro-2-trifluoromethoxy benzene
CID PubChem 66523584
Nom IUPAC 1-(bromométhyl)-4-fluoro-2-(trifluorométhoxy)benzène
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)OC(F)(F)F)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Quantité 1 g
Numéro UN UN3265
Poids de la formule 273.02
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide