Learn More
4-fluoro-2-trifluorométhoxy-DL-phénylalanine, 97 %
Code produit 15488755
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15488755 250 mg 250mg
15486957 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15488755 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H34051.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1435806-18-0
Formule moléculaire C10H9F4NO3
Poids moléculaire (g/mol) 267.18
Numéro MDL MFCD19687192
Clé InChI NAURIUSBIMOCMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluoro-2-trifluoromethoxy-dl-phenylalanine, 2-amino-3-4-fluoro-2-trifluoromethoxy phenyl propanoic acid
CID PubChem 66523630
Nom IUPAC acide 2-amino-3-[4-fluoro-2-(trifluorométhoxy)phényl]propanoïque
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)OC(F)(F)F)CC(C(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluoro-2-trifluoromethoxy-DL-phenylalanine
Quantité 250 mg
Poids de la formule 267.18
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide