Learn More
Acide 4-fluoro-2-(trifluorométhoxy)phénylacétique, 97 %
Product Code. 15428625
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Unit Size:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15428625 250 mg 250mg
15418625 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15428625 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H33759.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1323966-19-3
Formule moléculaire C9H6F4O3
Poids moléculaire (g/mol) 238.138
Numéro MDL MFCD19687177
Clé InChI FXCYHVBZPAWHHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluoro-2-trifluoromethoxy phenylacetic acid, 4-fluoro-2-trifluoromethoxy phenyl acetic acid, 2-4-fluoro-2-trifluoromethoxy phenyl acetic acid
CID PubChem 66523593
Nom IUPAC Acide 2-[4-fluoro-2-(trifluorométhoxy)phényl]acétique
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)OC(F)(F)F)CC(=O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Quantité 250 mg
Poids de la formule 238.14
Pourcentage de pureté 97%