Learn More
4’-fluoro-2’-(trifluorométhyl)acétophénone, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11498937
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11498937 5 g 5g
11488937 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11498937 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20558.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 208173-21-1
Formule moléculaire C9H6F4O
Poids moléculaire (g/mol) 206.14
Numéro MDL MFCD00061251
Clé InChI WBCCAINPZLAKRN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4'-fluoro-2'-trifluoromethyl acetophenone, 1-4-fluoro-2-trifluoromethyl phenyl ethanone, 4-fluoro-2-trifluoromethyl acetophenone, 1-4-fluoro-2-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, ethanone, 1-4-fluoro-2-trifluoromethyl phenyl, 1-acetyl-4-fluoro-2-trifluoromethyl benzene, pubchem4243, acmc-1cmiy, 2-acetyl-5-fluorobenzotrifluoride
CID PubChem 2737535
Nom IUPAC 1-[4-fluoro-2-(trifluorométhyl)phényl]éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC=C(F)C=C1C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Indice de réfraction 1.449
Quantité 5 g
Beilstein 7637196
Poids de la formule 206.14
Pourcentage de pureté 97%