Learn More
4-fluoro-2-(trifluorométhyl)aniline, 97 %, Thermo Scientific™
Product Code. 11488926
Change view
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Unit Size:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11488926 10 g 10g
11478926 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11488926 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A17067.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 393-39-5
Formule moléculaire C7H5F4N
Poids moléculaire (g/mol) 179.12
Numéro MDL MFCD00007831
Clé InChI LRCQLCWUUBSUOY-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 67853
Nom IUPAC 4-fluoro-2-(trifluorométhyl)aniline
SMILES NC1=CC=C(F)C=C1C(F)(F)F
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline
Densité 1.38
Point d’ébullition 70°C to 71°C (18 mmHg)
Point d’éclair 72°C (161°F)
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.463
Quantité 10 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 2098758
Synonyme 2-amino-5-fluorobenzotrifluoride, 4-fluoro-2-trifluoromethyl aniline, 4-fluoro-2-trifluoromethyl-phenylamine, benzenamine, 4-fluoro-2-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha,4-tetrafluoro-o-toluidine, alpha, 2-amino-5-fluoro benzotrifluoride, 4-fluoro-2-trifluoromethyl phenylamine, alpha,alpha,alpha-4-tetrafluoro-o-toluidine, benzenamine,4-fluoro-2-trifluoromethyl
Poids de la formule 179.12
Pourcentage de pureté 97%