Learn More
Acide 4-fluoro-2-(trifluorométhyl)benzèneboronique, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 15477555
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15477555 250 mg 250mg
11302159 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15477555 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26144.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 182344-16-7
Formule moléculaire C7H5BF4O2
Poids moléculaire (g/mol) 207.92
Numéro MDL MFCD08062379
Clé InChI SWUPLEAGZOKLNX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluoro-2-trifluoromethyl phenyl boronic acid, 4-fluoro-2-trifluoromethyl benzeneboronic acid, 4-fluoro-2-trifluoromethyl phenylboronic acid, 2-borono-5-fluorobenzotrifluoride, boronic acid, 4-fluoro-2-trifluoromethyl phenyl, akos brn-1027, acmc-1byq0, 4-fluoro-2-trifluoromethyl-phenylboronic acid, ksc495e5n
CID PubChem 12109469
Nom IUPAC Acide [4-fluoro-2-(trifluorométhyl)phényl]boronique
SMILES OB(O)C1=C(C=C(F)C=C1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Point de fusion 183°C to 186°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 207.92
Pourcentage de pureté 98%