Learn More
Acide 4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoïque, 97+ %, Thermo Scientific™
Code produit 11415796
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11415796 5 g 5g
11405796 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11415796 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20846.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 141179-72-8
Formule moléculaire C8H3F4O2
Poids moléculaire (g/mol) 207.10
Numéro MDL MFCD00040982
Clé InChI JUHPDXOIGLHXTC-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 4-fluoro-2-trifluoromethyl benzoic acid, 4-fluoro-2 trifluoromethyl benzoic acid, alpha,alpha,alpha,4-tetrafluoro-o-toluic acid, benzoic acid, 4-fluoro-2-trifluoromethyl, 4-fluoro-2-trifluoromethyl benzoicacid, pubchem4971, acmc-209clt, intermediates-zcf02077, ksc183o7t
CID PubChem 688255
Nom IUPAC Acide 4-fluoro-2-(trifluorométhyl)benzoïque
SMILES [O-]C(=O)C1=CC=C(F)C=C1C(F)(F)F
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Point de fusion 121°C to 124°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 208.11
Pourcentage de pureté ≥97%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.