Learn More
4-fluoro-2-(trifluorométhyl)benzonitrile, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11479037
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11479037 5 g 5g
11469037 1 g 1g
11384729 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11479037 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20617.06
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 194853-86-6 | C8H3F4N | 189.11 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate. It is also used for the synthesis of diphenylthioethers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique. Il est également utilisé pour la synthèse de diphénylthioéthers.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. La solubilité dans le méthanol est presque transparente.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 194853-86-6
Formule moléculaire C8H3F4N
Poids moléculaire (g/mol) 189.11
Numéro MDL MFCD00061283
Clé InChI LCCPQUYXMFXCAC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluoro-2-trifluoromethyl benzonitrile, 2-trifluoromethyl-4-fluorobenzonitrile, 4-fluoro-2-trifluoromethyl-benzonitrile, 2-cyano-5-fluorobenzotrifluoride, alpha,alpha,alpha,4-tetrafluoro-o-tolunitrile, benzonitrile, 4-fluoro-2-trifluoromethyl, 4-fluoro-2-trifluoromethyl benzenecarbonitrile, pubchem4802
CID PubChem 605085
Nom IUPAC 4-fluoro-2-(trifluorométhyl)benzonitrile
SMILES FC1=CC=C(C#N)C(=C1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Point de fusion 43°C to 45°C
Densité 1.35
Point d’ébullition 194°C to 196°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN3439
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Solubility in methanol is almost transparent.
Poids de la formule 189.11
Pourcentage de pureté ≥98%