Learn More
Bromure de 4-fluoro-2-(trifluorométhyl)benzyle, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 10301470 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10301470 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10301470 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 434220010
 Article restreint
En stock
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
CAS 206860-48-2
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Point d’ébullition 141°C
Point d’éclair 85°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C8H5BrF4
Quantité 1 g
Synonyme 4-fluoro-2-trifluoromethyl benzyl bromide, 1-bromomethyl-4-fluoro-2-trifluoromethyl benzene, 4-fluoro-2-trifluoromethyl benzylbromide, benzene, 1-bromomethyl-4-fluoro-2-trifluoromethyl, alpha-bromo-4-fluoro-2-trifluoromethyl toluene, 1-bromomethyl-4-fluoro-2-trifluoromethyl-benzene, pubchem4642, acmc-20ai28, 4-fluoro-2-trifluoromethylbenzyl bromide, 4-fluoro-2-trifluoromethyl-benzyl bromide
Clé InChI JMNOONULDANZRZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)C(F)(F)F)CBr
Nom IUPAC 1-(bromométhyl)-4-fluoro-2-(trifluorométhyl)benzène
Poids moléculaire (g/mol) 257.03
CID PubChem 2737576
Poids de la formule 257.03
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Des mesures
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO– À des fins de recherche uniquement