Learn More
4-Fluoro-2-(trifluorométhyl)phénol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15454337
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15454337 1 g 1g
15464337 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15454337 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31716.03
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 130047-19-7 | Molecular Formula: C7H4F4O | Molecular Weight: 180.10 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 130047-19-7
Formule moléculaire C7H4F4O
Poids moléculaire (g/mol) 180.10
Numéro MDL MFCD00061290
Clé InChI RNOVGJWJVRESAA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluoro-2-trifluoromethyl phenol, 2-trifluoromethyl-4-fluorophenol, 5-fluoro-2-hydroxybenzotrifluoride, pubchem4146, acmc-1bxww, intermediates-zcf02005, ksc495m8f, 4-fluoro-2-trifluoromethyl, 4-fluoro-2-trifluoromethyl-phenol
CID PubChem 518675
Nom IUPAC 4-fluoro-2-(trifluorométhyle)phénol
SMILES OC1=C(C=C(F)C=C1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenol
Point de fusion 50°C to 54°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN3261
Poids de la formule 180.1
Pourcentage de pureté 95%