Learn More
Acide 4-fluoro-2-(trifluorométhyl)phénylboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10196187 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10196187 5 g Flacon en verre 5g
10369447 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10196187 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 430440050
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 182344-16-7 | C7H5BF4O2 | 207.92 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 182344-16-7
Formule moléculaire C7H5BF4O2
Poids moléculaire (g/mol) 207.92
Numéro MDL MFCD08062379
Clé InChI SWUPLEAGZOKLNX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluoro-2-trifluoromethyl phenyl boronic acid, 4-fluoro-2-trifluoromethyl benzeneboronic acid, 4-fluoro-2-trifluoromethyl phenylboronic acid, 2-borono-5-fluorobenzotrifluoride, boronic acid, 4-fluoro-2-trifluoromethyl phenyl, akos brn-1027, acmc-1byq0, 4-fluoro-2-trifluoromethyl-phenylboronic acid, ksc495e5n
CID PubChem 12109469
Nom IUPAC Acide [4-fluoro-2-(trifluorométhyl)phényl]boronique
SMILES OB(O)C1=C(C=C(F)C=C1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 184.0°C to 186.0°C
Couleur Marron à gris
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 207.92
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.