Learn More
Acide 4-fluoro-3,5-diméthylbenzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11392569
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11392569 1 g 1g
11302579 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11392569 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26663.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 120512-59-6
Formule moléculaire C9H9FO2
Poids moléculaire (g/mol) 168.167
Numéro MDL MFCD00184969
Clé InChI MIKQQYBBVDHPST-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoic acid, 4-fluoro-3,5-dimethyl
CID PubChem 17750710
Nom IUPAC Acide 4-fluoro-3,5-diméthylbenzoïque
SMILES CC1=CC(=CC(=C1F)C)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluoro-3,5-dimethylbenzoic acid
Point de fusion 170°C to 173°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 168.17
Pourcentage de pureté 97%