Learn More
Chlorhydrate de 4’-Fluoro-3-biphénylméthylamine, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit 11429450
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11429450 1 g 1g
11419450 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11429450 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50298.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1195901-44-0
Formule moléculaire C13H13ClFN
Poids moléculaire (g/mol) 237.702
Numéro MDL MFCD02089423
Clé InChI ZYGOVJWOSPPYEB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-4-fluorophenyl phenyl methylaminehcl, 4'-fluoro-3-biphenylmethylamine hydrochloride, 1-4'-fluorobiphenyl-3-yl methylamine hydrochloride, 3-4-fluorophenyl phenyl methanamine hydrochloride, 3-4-fluorophenyl phenyl methylamine, hcl, 1-4-fluorobiphenyl-3-yl methylamine hydrochloride, 4'-fluorobiphenyl-3-methylamine hydrochloride, 1-4'-fluoro 1,1'-biphenyl-3-yl methanamine-hydrogen chloride 1/1, 1-4'-fluoro-1,1'-biphenyl-3-yl methanamine hydrochloride
CID PubChem 17998850
Nom IUPAC [3-(4-fluorophényl)phényl]méthanamine ; hydrochlorure
SMILES C1=CC(=CC(=C1)CN)C2=CC=C(C=C2)F.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Fluoro-3-biphenylmethylamine hydrochloride
Quantité 1 g
Poids de la formule 237.71
Pourcentage de pureté 99%