Learn More
Acide 4-fluoro-3-formyl-benzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 4-Fluoro-3-formyl-benzoic acid |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 250 mg |
| Poids de la formule | 168.12 |
| Pourcentage de pureté | 97% |