Learn More
4’-Fluoro-3’-méthoxyacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11399915
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11399915 1 g 1g
11309925 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11399915 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19894.03
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 64287-19-0 | C9H9FO2 | 168.167 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64287-19-0
Formule moléculaire C9H9FO2
Poids moléculaire (g/mol) 168.167
Numéro MDL MFCD00272135
Clé InChI PFEGFUCYOHBDJF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-fluoro-3-methoxyphenyl ethanone, 4'-fluoro-3'-methoxyacetophenone, 4-fluoro-3-methoxyacetophenone, ethanone, 1-4-fluoro-3-methoxyphenyl, 1-4-fluoro-3-methoxyphenyl ethan-1-one, 1-4-fluoro-3-methoxy-phenyl-ethanone, 1-acetyl-4-fluoro-3-methoxybenzene, pubchem4234, ksc621a4h, attercop-chm at126609
CID PubChem 2774532
Nom IUPAC 1-(4-fluoro-3-méthoxyphényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)F)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Fluoro-3'-methoxyacetophenone
Point de fusion 51°C to 53°C
Quantité 1 g
Beilstein 4381319
Poids de la formule 168.17
Pourcentage de pureté 98%