Learn More
Acide 4-Fluoro-3-méthoxybenzoïque, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11305495
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11305495 5 g 5g
11395485 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11305495 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19673.06
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 82846-18-2 | Molecular Formula: C8H7FO3 | Molecular Weight: 170.139 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 82846-18-2
Formule moléculaire C8H7FO3
Poids moléculaire (g/mol) 170.139
Numéro MDL MFCD00272134
Clé InChI LWGCZCMLPRMKIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methoxy-4-fluorobenzoic acid, 4-fluoro-m-anisic acid, benzoic acid, 4-fluoro-3-methoxy, 4-fluoro-3-methoxybenzoicacid, 4-fluoro-3-methoxy-benzoic acid, 4-fluoranyl-3-methoxy-benzoic acid, pubchem1394, acmc-209pqm, ksc495c0r, rarechem al bo 0973
CID PubChem 598436
Nom IUPAC Acide 4-fluoro-3-méthoxybenzoïque
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C(=O)O)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluoro-3-methoxybenzoic acid
Point de fusion 206°C to 208°C
Quantité 5 g
Beilstein 4178071
Poids de la formule 170.14
Pourcentage de pureté 95%