Learn More
4-Fluoro-3-alcool méthoxybenzylique, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 11335285
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11335285 1 g 1g
11325285 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11335285 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31897.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 128495-45-4
Formule moléculaire C8H9FO2
Poids moléculaire (g/mol) 156.156
Numéro MDL MFCD00272133
Clé InChI FZEDGSMVRLKUOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluoro-3-methoxyphenyl methanol, 4-fluoro-3-methoxybenzyl alcohol, 4-fluoro-3-methoxy-phenyl-methanol, 2-fluoro-5-hydroxymethyl anisole, benzenemethanol, 4-fluoro-3-methoxy, benzyl alcohol, 4-fluoro-3-methoxy, pubchem7734, acmc-209up7, ksc496a5n, rarechem al bd 0389
CID PubChem 593590
Nom IUPAC (4-fluoro-3-méthoxyphényl)méthanol
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)CO)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluoro-3-methoxybenzyl alcohol
Point de fusion 47°C to 51°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 156.15
Pourcentage de pureté 95%